Przejdź do zawartości
Merck

BL3H160C52B8

BLD Pharmatech

(E)-3-(4-Bromophenyl)acrylaldehyde

Synonim(y):

(2E)-3-(4-bromophenyl)-2-propenal

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+

Inchi Key

XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: Slightly pale yellow - Yellow

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Melting Point

78-82C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


hstatements

Ostrzeżenia

Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów