Przejdź do zawartości
BL3H160C52CD
BLD Pharmatech
4-Chloro-1,10-phenanthroline
Synonim(y):
4-chloro[1,10]phenanthroline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.65
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Inchi Code
1S/C12H7ClN2/c13-10-5-7-15-12-9(10)4-3-8-2-1-6-14-11(8)12/h1-7H
Inchi Key
BAEVILLEIGDCDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1,10-phenanthroline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)