Merck
BL3H1F1C72FD
BLD Pharmatech
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Synonim(y):
1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O3N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.11
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H
Inchi Key
UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)