Merck
BL3H1F1C8A1D
BLD Pharmatech
Pyridin-3-ol
Synonim(y):
3(2H)-pyridinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.1
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
Inchi Key
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow red - Light-red
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin-3-ol
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)