Merck
BL3H1F1C9906
BLD Pharmatech
Imidazo[1,2-a]pyridine
Synonim(y):
imidazo[1,2-a]pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
Inchi Key
UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Pale yellow - Deep yellow green - Brown - Black
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazo[1,2-a]pyridine
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)