Merck
BL3H1F1CB37F
BLD Pharmatech
Isoquinolin-5-amine
Synonim(y):
5-isoquinolinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.18
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
Inchi Key
DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Pale yellow - Greyish yellow red - Gray
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoquinolin-5-amine
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)