Merck
BL3H1F1CCB36
BLD Pharmatech
Fmoc-Cys(pMeOBzl)-OH
Synonim(y):
(2R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-[(4-methoxybenzyl)sulfanyl]propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H25O5N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.55
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C26H25NO5S/c1-31-18-12-10-17(11-13-18)15-33-16-24(25(28)29)27-26(30)32-14-23-21-8-4-2-6-19(21)20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m0/s1
Inchi Key
IWZGYHFOLFRYPK-DEOSSOPVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cys(pMeOBzl)-OH
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)