Merck
BL3H1F1CCBCC
BLD Pharmatech
5-Chlorothiophene-2-sulfonic acid tert-butylamide
Synonim(y):
N-(tert-butyl)-5-chloro-2-thiophenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H12O2N1Cl1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.77
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H12ClNO2S2/c1-8(2,3)10-14(11,12)7-5-4-6(9)13-7/h4-5,10H,1-3H3
Inchi Key
VPZSRWXWBIVADA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to orange powder or crystals
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)