Merck
BL3H1F1CD451
BLD Pharmatech
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Synonim(y):
2,6-dimethylisonicotinaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9-6/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
OFIMNDTVWZPKIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)