Merck
BL3H1F1CE04B
BLD Pharmatech
5,5'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(isobenzofuran-1,3-dione)
Synonim(y):
5-[4-(1-{4-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)oxy]phenyl}-1-methylethyl)phenoxy]-2-benzofuran-1,3-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C31H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.5
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C31H20O8/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33/h3-16H,1-2H3
Inchi Key
MQAHXEQUBNDFGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
184-187C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)