Merck
BL3H953890F4
BLD Pharmatech
4-Amino-1-benzylpiperidine
Synonim(y):
1-benzyl-4-piperidinamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.29
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
Inchi Key
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-benzylpiperidine
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)