Merck
BL3H9538AFA4
BLD Pharmatech
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Synonim(y):
3-chlorobenzenesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O2Cl2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.07
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Inchi Key
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Liquid - Crystal - Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)