Merck
BL3H97A46323
BLD Pharmatech
(S)-6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Synonim(y):
(S)-6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.58
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12;/h4-6,10H,1-3,12H2;1H
Inchi Key
FPTQDDKJLYZDHS-PPHPATTJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)