Merck
BL3H97A47718
BLD Pharmatech
Nonan-5-one
Synonim(y):
5-nonanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Inchi Key
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonan-5-one
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)