Merck
BL3H97A48B0D
BLD Pharmatech
2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Synonim(y):
2-iodo-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O2N1F3I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.01
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H3F3INO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(12(13)14)3-6(5)11/h1-3H
Inchi Key
GXQIWTSUPAYASC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)