Merck
BL3H97A48BC6
BLD Pharmatech
(R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Synonim(y):
(1R)-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.61
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H8F3N.ClH/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H,12H2;1H/t7-;/m1./s1
Inchi Key
LCQGOISHUDYBOS-OGFXRTJISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)