Merck
BL3H97A48EEE
BLD Pharmatech
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Synonim(y):
1-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3Cl1F1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.45
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H3ClFI/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Inchi Key
RAHHKUWCBDUSPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)