Przejdź do zawartości

BL3H97A491DB

BLD Pharmatech

(S)-4-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine

Synonim(y):

(3S)-4-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C8H8FNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2/t6-/m1/s1

Inchi Key

AQQJRPFPRCBKNR-ZCFIWIBFSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów