Przejdź do zawartości
Merck

BL3H97A4970B

BLD Pharmatech

1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

Synonim(y):

1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H14O5N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1

Inchi Key

IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to pale-yellow solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.



Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów