Merck
BL3H97B9E97E
BLD Pharmatech
Ethyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
Synonim(y):
ethyl 4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O2N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.63
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)