Przejdź do zawartości
Merck

BL3H97B9EB98

BLD Pharmatech

Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H9O3N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.11
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C11H9BrN2O3/c1-2-17-11(16)8-5-13-9-4-3-7(12)6-14(9)10(8)15/h3-6H,2H2,1H3

Inchi Key

GJFFMNINJKCVCB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów