Przejdź do zawartości

BL3H97E2808E

BLD Pharmatech

N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine

Synonim(y):

N,9,9-triphenyl-9H-fluoren-2-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C31H23N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.53
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C31H23N/c1-4-12-23(13-5-1)31(24-14-6-2-7-15-24)29-19-11-10-18-27(29)28-21-20-26(22-30(28)31)32-25-16-8-3-9-17-25/h1-22,32H

Inchi Key

JWTJIFMXLBCLPV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów