Merck
BL3H97E284C5
BLD Pharmatech
2-Bromo-4-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Synonim(y):
2-bromo-4-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O2N2Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.02
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-2-6(13(14)15)3(1-5(4)12)7(9,10)11/h1-2H,12H2
Inchi Key
JKBIJDHHUDCWQW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)