Merck
BL3H97F03434
BLD Pharmatech
(6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Synonim(y):
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4O2N1Br1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.81
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2,10-11H
Inchi Key
YUGZMJMNGRGYRZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)