Merck
BL3H987BD62A
BLD Pharmatech
2-(Aminomethyl)cyclopentanone hydrochloride
Synonim(y):
2-(aminomethyl)cyclopentanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.62
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-4-5-2-1-3-6(5)8;/h5H,1-4,7H2;1H
Inchi Key
ZKJHHFZQHBZAFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)