Merck
BL3H98CD5BCA
BLD Pharmatech
2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenol
Synonim(y):
2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
MDL number:
Produkt BL3H98CD5BCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
Inchi Key
ZWAFTLGUMWLXJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)