Przejdź do zawartości

BL3H98EDBC65

BLD Pharmatech

1-(Pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one

Synonim(y):

1-acryloylpyrrolidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Inchi Code

1S/C7H11NO/c1-2-7(9)8-5-3-4-6-8/h2H,1,3-6H2

Inchi Key

WLPAQAXAZQUXBG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-(Pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów