Merck
BL3H9998EB01
BLD Pharmatech
2-(6-Bromo-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Synonim(y):
(6-bromo-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.08
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3H2
Inchi Key
MSIDSSLYDVKLRA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)