Merck
BL3H9998F369
BLD Pharmatech
3,5-Dimethylmorpholine
Synonim(y):
3,5-dimethylmorpholine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.18
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5-3-8-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
MDKHWJFKHDRFFZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dimethylmorpholine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)