Przejdź do
BL3H9998F87D
BLD Pharmatech
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)acetamide
Synonim(y):
N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
202,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
310,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
697,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1093,50 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2074,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H19O4N1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.33
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD636917-250MG
202,50 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Inchi Code
1S/C8H19NO4Si/c1-8(10)9-6-5-7-14(11-2,12-3)13-4/h5-7H2,1-4H3,(H,9,10)
Inchi Key
JXLQREJGIDQFJP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)