Przejdź do zawartości

BL3H99F8D8EB

BLD Pharmatech

Benzo[d]isoxazole-5-sulfonyl chloride

Synonim(y):

1,2-benzisoxazole-5-sulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4O3N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.63
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C7H4ClNO3S/c8-13(10,11)6-1-2-7-5(3-6)4-9-12-7/h1-4H

Inchi Key

VOTYKHCJXKHHEQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

Słowo ostrzegawcze

Danger

Piktogramy

CorrosionExclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów