Merck
BL3H9AA51DF6
BLD Pharmatech
Polycaprolactone
Synonim(y):
2-oxepanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Inchi Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
80000
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White beads
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)