Przejdź do zawartości

BL3H9ABBABFE

BLD Pharmatech

N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine

Synonim(y):

N-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H17O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H17NO2/c1-10-8-2-4-9(5-3-8)11-6-7-12-9/h8,10H,2-7H2,1H3

Inchi Key

NRVBOSMTPWJVIF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow to Brown Solid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów