Merck
BL3H9ABBAE17
BLD Pharmatech
(2-Chloro-7-methoxyquinolin-3-yl)methanol
Synonim(y):
(2-chloro-7-methoxy-3-quinolinyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.66
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c1-15-9-3-2-7-4-8(6-14)11(12)13-10(7)5-9/h2-5,14H,6H2,1H3
Inchi Key
VZILTDJTOMNDTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)