Przejdź do zawartości

BL3H9AE4F2DD

BLD Pharmatech

Benzyl 2-cyclopropyl-2-hydroxyacetate

Synonim(y):

benzyl 2-cyclopropyl-2-hydroxyacetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C12H14O3/c13-11(10-6-7-10)12(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,13H,6-8H2

Inchi Key

HBEZCBDGJMYNGS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or semi-solid or solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów