Merck
BL3H9BB32C92
BLD Pharmatech
4-Bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Synonim(y):
4-bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.05
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H9BrN2/c1-4(2)6-8-3-5(7)9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Inchi Key
QAXBJSJPKAAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)