Merck
E-003
Ecgonine-d3 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Ecgonine-D3 hydrochloride solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12NO3D3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.70
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3.ClH/c1-10-5-2-3-6(10)8(9(12)13)7(11)4-5;/h5-8,11H,2-4H2,1H3,(H,12,13);1H/i1D3;
InChI key
HVWQTEPEBQYIFB-NIIDSAIPSA-N
General description
Ecgonine-D3 HCl is a stable-labeled internal standard suitable for GC/MS or LC/MS testing applications in clinical toxicology, isotope dilution methods, forensic analysis or urine drug testing. Ecgonine is not only a precursor of cocaine, but also a metabolite obtained by cocaine hydrolysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)