Przejdź do
E-086
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
50 μg/mL in ethanol
mp
-144.0 °C
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® of 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, the epi isomer of the prohormone 25-hydroxyvitamin D3. The presence of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 can affect accurate quantitation of 25-hydroxyvitamin D3 levels by most routine LC-MS/MS methods and to an unknown extent in immuno- and protein binding assays. This solution standard is suitable for critical quantitative applications in research and clinical environments including: for use in preparation of controls and calibrators for LC/UV and LC-MS/MS assays; as system tuning/suitability standards; linearity verification; internal proficiency testing; and for OEM use in preparation of reagents, development of assays and instrument IQ/OQ.
Application
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological fluids by different chromatography techniques.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)