Przejdź do zawartości
H-180
6-Hydroxy Buspirone solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.50
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1C(O)C2(CCCC2)CC(N1CCCCN(CC3)CCN3C4=NC=CC=N4)=O
InChI
1S/C21H31N5O3/c27-17-16-21(6-1-2-7-21)18(28)19(29)26(17)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,18,28H,1-4,6-7,10-16H2
InChI key
KOZNAHJIJGCFJJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)