Merck
O-031
Oxymorphone-D3-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Oxymorphone Glucuronide Metabolite Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23D3H24NO10
Masa cząsteczkowa:
480.48
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C23H27NO10/c1-24-7-6-22-13-9-2-3-11(32-21-16(28)14(26)15(27)18(34-21)20(29)30)17(13)33-19(22)10(25)4-5-23(22,31)12(24)8-9/h2-3,12,14-16,18-19,21,26-28,31H,4-8H2,1H3,(H,29,30)/t12-,14+,15+,16-,18+,19+,21?,22+,23-/m1/s1/i1D3
InChI key
ILRLBQVIWURYLX-AKWUMPEOSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of oxymorphone levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, pain prescription monitoring, clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research, or isotope dilution methods. Oxymorphone-3ß-D-glucuronide is a major metabolite of oxymorphone in urine and plasma. Oxymorphone, sold under trade names such as Opana®, Numorphan®, and Numorphone, is an opiate analgesic indicated for the relief of moderate to severe pain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numorphan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Opana is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)