Przejdź do
S-045
Metabolit 5-hydroksypentylu JWH-250
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
JWH-250 5-Hydroxypentyl metabolite solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.44
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1CC(=O)c2cn(CCCCCO)c3ccccc23
InChI
1S/C22H25NO3/c1-26-22-12-6-3-9-17(22)15-21(25)19-16-23(13-7-2-8-14-24)20-11-5-4-10-18(19)20/h3-6,9-12,16,24H,2,7-8,13-15H2,1H3
InChI key
BEAGHVHOGRTTHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Podstawowy metabolit JWH-250, syntetycznego kannabinoidu występującego w niektórych mieszankach ziołowych K2 lub Spice. Ten monohydroksylowy analog jest również określany jako omega-hydroksylowy metabolit JWH-250.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)