Przejdź do
V-021
(+)-γ−Tocopherol (Vitamin E) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(+)-γ-Tocopherol, (R,R,R)-γ-Tocopherol, 7,8-Dimethyltocol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H48O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
93072
MDL number:
eCl@ss:
34058016
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChI key
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
General description
A lipid soluble form of Vitamin E, gamma-Tocopherol is important to human health as an antioxidant and food additive. Vitamin E deficiency, often the result of poor nutrition or low absorption of dietary fat, is monitored in patient serum samples by LC-MS/MS or HPLC.
Application
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as a starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, and controls in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency by LC-MS/MS or HPLC to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)