Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)10-3-5-11(6-4-10)15(16)17/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Inchi Key
XVVFNXGUNVVYOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2,4-Dimethoxyphenyl)benzoic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?