Przejdź do
COMH04239653
Combi-Blocks, Inc.
5-Methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
Synonim(y):
5-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.12
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-2-3(5(10)11)7-6(12)8-4(2)9/h1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9,12)
Inchi Key
UQBMFARVSOQVQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)