Merck
COMH93D67E2A
Combi-Blocks, Inc.
Ospemifene
Synonim(y):
2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy}ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H23O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
Inchi Key
LUMKNAVTFCDUIE-VHXPQNKSSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ospemifene
hstatements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)