Merck
ENA024296471
Enamine
4-[(furan-2-yl)methyl]-11-methyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.45
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
3-(2-furylmethyl)-7-methyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C16H16N2O2S2/c1-9-4-5-11-12(7-9)22-14-13(11)15(19)18(16(21)17-14)8-10-3-2-6-20-10/h2-3,6,9H,4-5,7-8H2,1H3,(H,17,21)
Klucz InChI
BJXCEZMOKJVGPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10435
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10435
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)