Merck
ENAH3046A6CD
Enamine
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.29
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13-14H,6-10H2
Klucz InChI
SRPDEHMURXAMGW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93368
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)