Merck
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.28
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
Klucz InChI
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)