Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7G7/B6, monoclonal
Application:
DB, ICC
Citations:
22
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7G7/B6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL2RA(3559)
General description
55 kDa
Immunogen
Całe komórki wyrażające ludzki receptor IL-2 α
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Cytokiny i receptory cytokin
To przeciwciało anty-IL-2 Rα, klon 7G7/B6 jest zatwierdzone do stosowania w DB, IC do wykrywania IL-2 Rα.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor interleukiny-2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Protein G Purified immunoglobulin in Protein G Purified immunoglobulin in 0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl with 0.05% sodium azide as a preservative.
Preparation Note
Liofilizowany: 2 lata w temperaturze -20°C; Uwodniony: 6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Tkanka płucna
Tkanka płucna
routinely evaluated on ice cold ethanol/acetic acid [95:5] fixed phytohemagglutinin (PHA)-treated Jurkat T lymphocytes
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?