Przejdź do
1.00517
Kwas nadchlorowy 70%
Suprapur®
Synonim(y):
Perchloric acid, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4600,00 zł
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
69-72%
Form:
liquid
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
69-72%
form
liquid
technique(s)
AAS: suitable
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
  • Test (kwasymetryczny): 69 - 72%
  • Kolor: ≤ 10 Hazen
  • Chlorek (Cl): ≤ 1000 ppb
  • Fosforan (PO₄): ≤ 100 ppb
  • Siarczan (SO₄): ≤ 1000 ppb
  • Ag (srebro): ≤ 1 ppb
  • Al (aluminium): ≤ 5 ppb
  • As (Arsen): ≤ 0,5 ppb
  • Au (złoto): ≤ 0,5 ppb
  • Ba (Bar): ≤ 1 ppb
  • Be (beryl): ≤ 0,5 ppb
  • Bi (bizmut): ≤ 0,5 ppb
  • Ca (wapń): ≤ 30 ppb
  • Cd (kadm): ≤ 1 ppb
  • Co (kobalt): ≤ 0,5 ppb
  • Cr (chrom): ≤ 5,0 ppb
  • Cu (miedź): ≤ 0,5 ppb
  • Fe (żelazo): ≤ 20 ppb
  • Ga (Gal): ≤ 0,5 ppb
  • Ge (german): ≤ 0,5 ppb
  • Hg (rtęć): ≤ 5 ppb
  • In (Ind): ≤ 0,5 ppb
  • K (potas): ≤ 5 ppb
  • Li (lit): ≤ 0,5 ppb
  • Mg (magnez): ≤ 5 ppb
  • Mn (mangan): ≤ 1 ppb
  • Mo (molibden): ≤ 0,5 ppb
  • Na (sód): ≤ 20 ppb
  • Ni (Nikiel): ≤ 2 ppb
  • Pb (ołów): ≤ 1 ppb
  • Pd (pallad): ≤ 1 ppb
  • Pt (platyna): ≤ 5 ppb
  • Sb (antymon): ≤ 0,5 ppb
  • Sn (cyna): ≤ 1 ppb
  • Sr (stront): ≤ 0,5 ppb
  • Ti (tytan): ≤ 1 ppb
  • Tl (tal): ≤ 0,5 ppb
  • U (uran): ≤ 0,5 ppb
  • V (wanad): ≤ 0,5 ppb
  • Zn (cynk): ≤ 5 ppb
  • Zr (cyrkon): ≤ 0,5 ppb
  • Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 2000 ppb
  • Rzeczywiste wartości analizy podlegają nieuniknionym systematycznym wahaniom w tym zakresie stężeń.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)